15343
Lead ionophore IV
Selectophore™
Sinonimo/i:
tert-Butylcalix[4]arene-tetrakis(N,N-dimethylthioacetamide)
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)