Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C46H70N4O18
Numero CAS:
Peso molecolare:
967.06
NACRES:
NB.61
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
26111700
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartidescription
for ion-selective electrodes
Quality Segment
product line
Selectophore™
quality
function tested
SMILES string
CCCCCCCCCCCCC(C)(COC(=O)Nc1cc2OCCOCCOCCOCCOc2cc1[N+]([O-])=O)COC(=O)Nc3cc4OCCOCCOCCOCCOc4cc3[N+]([O-])=O
InChI
1S/C46H70N4O18/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-46(2,34-67-44(51)47-36-30-40-42(32-38(36)49(53)54)65-28-24-61-20-16-57-14-18-59-22-26-63-40)35-68-45(52)48-37-31-41-43(33-39(37)50(55)56)66-29-25-62-21-17-58-15-19-60-23-27-64-41/h30-33H,3-29,34-35H2,1-2H3,(H,47,51)(H,48,52)
InChI key
ATWXVVNLVXXTQN-UHFFFAOYSA-N
General description
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Application
Selected application examples
Potassium ionophore III may be used to formulate the ion-selective poly(vinyl chloride) (PVC) membranes as a part of potentiometric sensors used in potentiometric electric tongue for food analysis.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
Ionophore used in solvent polymeric membrane electrodes for the assay of K+, especially in body fluids
Legal Information
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?