14239
2,6,6-trimetil-2-cicloesene-1,4-dione
analytical standard
Sinonimo/i:
4-oxoisoforone, Chetoisoforone
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Saggio
≥98.0% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.489-1.493
n20/D 1.491 (lit.)
P. ebollizione
222 °C (lit.)
92-94 °C/11 mmHg (lit.)
Punto di fusione
26-28 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
Stringa SMILE
CC1=CC(=O)CC(C)(C)C1=O
InChI
1S/C9H12O2/c1-6-4-7(10)5-9(2,3)8(6)11/h4H,5H2,1-3H3
AYJXHIDNNLJQDT-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)