140392
4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzaldehyde
95%
Sinonimo/i:
3,5-Dimethyl-4-hydroxybenzaldehyde
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
95%
Punto di fusione
112-114 °C (lit.)
Stringa SMILE
[H]C(=O)c1cc(C)c(O)c(C)c1
InChI
1S/C9H10O2/c1-6-3-8(5-10)4-7(2)9(6)11/h3-5,11H,1-2H3
UYGBSRJODQHNLQ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3