13462
Solfato di sodio
technical, anhydrous, ≥99%
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical
Saggio
≥99%
Impurezze
≤0.005% heavy metals (as Pb)
≤0.1% free alkali (as NaOH)
≤0.2% free acid (as H2SO4)
Perdita
≤0.2% loss on drying, 130 °C
Punto di fusione
884 °C (lit.)
Densità
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤200 mg/kg
Cationi in tracce
Fe: ≤50 mg/kg
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Altre note
A -D suffix exists for administrative purposes only.
All -D packages are 100% the same product, same quality, same specification as the package sizes previously sold without a -D.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?