Documenti
09663
Sigma-Aldrich
3-(Hydroxymethyl)benzonitrile
≥98.0% (GC)
Sinonimo/i:
3-Cyanobenzyl alcohol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H7NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
133.15
Beilstein:
3235555
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Stringa SMILE
OCc1cccc(c1)C#N
InChI
1S/C8H7NO/c9-5-7-2-1-3-8(4-7)6-10/h1-4,10H,6H2
PCOFIIVWHXIDGT-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
228.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
109 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)