Documenti fondamentali
06965
Sigma-Aldrich
tert-Butyl 3-aminobenzoate
≥97.0% (NT)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H15NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
193.24
Beilstein:
2717992
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥97.0% (NT)
Forma fisica
powder or crystals
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Colore
white to light beige
Punto di fusione
76-78 °C
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)c1cccc(N)c1
InChI
1S/C11H15NO2/c1-11(2,3)14-10(13)8-5-4-6-9(12)7-8/h4-7H,12H2,1-3H3
YGIRNXMYJLWFLH-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Building block for preparing orthogonally protected pseudopeptide platforms
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
P.H. Rasmussen et al.
Tetrahedron Letters, 40, 3511-3511 (1999)