Documenti
10720
Sigma-Aldrich
tert-Butyl 2-aminobenzoate
≥97.0%
Sinonimo/i:
tert-Butyl anthranilate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H15NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
193.24
Beilstein:
2936796
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥97.0%
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Indice di rifrazione
n20/D 1.540
Densità
1.06 g/mL at 20 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)c1ccccc1N
InChI
1S/C11H15NO2/c1-11(2,3)14-10(13)8-6-4-5-7-9(8)12/h4-7H,12H2,1-3H3
HDXMPGOKFMBDHJ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves