Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
10 g | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 216.00 CHF 162.00 |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H9NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
151.16
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
224-842-5
Beilstein/REAXYS Number:
1101468
MDL number:
CHF 162.00
Prezzo di listinoCHF 216.00Risparmia il 25%Promozione valida solo online
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
assay
≥97.0% (GC)
form
crystals or chunks
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
color
white to brown
mp
≥42 °C
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
COC(=O)c1cccc(N)c1
InChI
1S/C8H9NO2/c1-11-8(10)6-3-2-4-7(9)5-6/h2-5H,9H2,1H3
InChI key
VZDNXXPBYLGWOS-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| application(s) peptide synthesis | application(s) - | application(s) pharmaceutical small molecule | application(s) pharmaceutical small molecule |
| assay ≥97.0% (GC) | assay 97% | assay - | assay - |
| color white to brown | color - | color - | color - |
| reaction suitability reaction type: solution phase peptide synthesis | reaction suitability - | reaction suitability - | reaction suitability - |
| mp ≥42 °C | mp - | mp 110-111 °C (lit.) | mp - |
| form crystals or chunks | form - | form - | form - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?