Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C29H44O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
424.66
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
85151701
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartibiological source
Elaeis guineensis
Quality Segment
grade
analytical standard
assay
≥97.0% (HPLC)
form
liquid, viscous liquid
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
color
colorless to amber
application(s)
detection
vitamins, nutraceuticals, and natural products
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC[C@]1(C)CCc2c(C)c(O)c(C)c(C)c2O1
InChI
1S/C29H44O2/c1-20(2)12-9-13-21(3)14-10-15-22(4)16-11-18-29(8)19-17-26-25(7)27(30)23(5)24(6)28(26)31-29/h12,14,16,30H,9-11,13,15,17-19H2,1-8H3/b21-14+,22-16+/t29-/m1/s1
InChI key
RZFHLOLGZPDCHJ-XZXLULOTSA-N
General description
α-Tocotrienol is one of the isomers of vitamin E.
Application
α-Tocotrienol may be used as a reference standard for the analysis of α-Tocotrienol in cereals, in chicken meat and various food samples by high performance liquid chromatography (HPLC) equipped with fluorescence detection and in hazelnuts by normal phase HPLC combined with diode array detector (DAD).
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?