Documenti fondamentali
04340
Supelco
3-(N-Ethyl-3-methylanilino)-2-hydroxypropanesulfonic acid sodium salt
for enzymic, spectrophotometric determination of H2O2, ≥98.0%
Sinonimo/i:
3-(N-Ethyl-m-toluidino)-2-hydroxypropanesulfonic acid sodium salt, N-Ethyl-N-(2-hydroxy-3-sulfopropyl)-m-toluidine sodium salt, Sodium 3-(N-ethyl-3-methylanilino)-2-hydroxypropanesulfonate, Sodium N-ethyl-N-(2-hydroxy-3-sulfopropyl)-m-toluidine, TOOS
Scegli un formato
500 MG
CHF 93.60
CHF 93.60
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
CHF 93.60
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H18NNaO4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
295.33
Beilstein:
5689521
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116105
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
CHF 93.60
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (dried material, NT)
≥98.0%
Stato
powder or crystals
Qualità
for enzymic, spectrophotometric determination of H2O2
tecniche
UV/Vis spectroscopy: suitable
Impurezze
8-12% water
Stringa SMILE
[Na+].CCN(CC(O)CS([O-])(=O)=O)c1cccc(C)c1
InChI
1S/C12H19NO4S.Na/c1-3-13(8-12(14)9-18(15,16)17)11-6-4-5-10(2)7-11;/h4-7,12,14H,3,8-9H2,1-2H3,(H,15,16,17);/q;+1/p-1
IRQRBVOQGUPTLG-UHFFFAOYSA-M
Altre note
Water-soluble reagent for the enzymatic photometric determination of hydrogen peroxide[1]
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Tamaoku, K., et al.
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 30, 2492-2492 (1982)