33528
4-Aminoantipyrine
puriss. p.a., reag. Ph. Eur., ≥99%
Sinonimo/i:
4-Amino-2,3-dimethyl-1-phenyl-3-pyrazolin-5-one, Ampyrone
Prodotti consigliati
agenzia
USP/NF
reag. Ph. Eur.
Livello qualitativo
Grado
puriss. p.a.
Saggio
≥99%
Residuo alla calcinazione
≤0.1%
Perdita
≤0.5% loss on drying
Punto di fusione
105-110 °C (lit.)
107-109 °C
Stringa SMILE
CN1N(c2ccccc2)C(=O)C(N)=C1C
InChI
1S/C11H13N3O/c1-8-10(12)11(15)14(13(8)2)9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,12H2,1-2H3
RLFWWDJHLFCNIJ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Phenol impurity and wastewater analysis: Research demonstrated the application of 4-Aminoantipyrine in spectrophotometric determination of phenol impurities in phenoxyethanol and for assessing phenol index in drinking water and municipal wastewater, utilizing salting-out assisted liquid phase microextraction (Roustaei et al., 2024).
- Advanced sensor development for tea polyphenols: Utilization of 4-Aminoantipyrine in developing a novel hybrid sensor array, integrated with polyphenol oxidase and its nanozymes, aided by machine learning to identify tea polyphenols and Chinese teas, showcasing its role in innovative sensor technology (Yang et al., 2024).
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?