Documenti fondamentali
04061
Sigma-Aldrich
1-(Fmoc-amino)cyclohexanecarboxylic acid
≥98.0% (T)
Sinonimo/i:
Fmoc-homocycloleucine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H23NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
365.42
Beilstein:
7887646
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.26
Saggio
≥98.0% (T)
Stato
powder
Colore
white
Punto di fusione
185-187 °C
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Fmoc
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(=O)C1(CCCCC1)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C22H23NO4/c24-20(25)22(12-6-1-7-13-22)23-21(26)27-14-19-17-10-4-2-8-15(17)16-9-3-5-11-18(16)19/h2-5,8-11,19H,1,6-7,12-14H2,(H,23,26)(H,24,25)
VCIVAWBKUQJNSX-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Unnatural amino acids employed for peptide libraries.[1][2]
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
T. Lescrinier et al.
Chemistry (Weinheim An Der Bergstrasse, Germany), 4, 425-425 (1998)
A.P. Combs et al.
Journal of the American Chemical Society, 118, 287-287 (1996)
Anil Zechariah et al.
Stroke, 44(6), 1690-1697 (2013-05-02)
Therapeutic angiogenesis aims at improving cerebral blood flow by amplification of vascular sprouting, thus promoting tissue survival under conditions of subsequent ischemia. It remains unknown whether induced angiogenesis leads to the formation of functional vessels that indeed result in hemodynamic