901733
(R)-2-(5-Bromo-4-(4-chlorobenzyl)-7-fluoro-1,2,3,4-tetrahydrocyclopenta[b]indol-3-yl)acetic acid
Sinonimo/i:
Aryl Halide Chemistry Informer Library Compound X7
Stato
powder
Punto di fusione
106-112 °C
Applicazioni
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)