03716
(±)-Lisofylline
analytical standard
Sinonimo/i:
Lisofylline, (±)-1-(5-Hydroxyhexyl)-3,7-dimethylxanthine, 5-Hydroxy pentoxifylline, Penthydroxyfylline
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C1N(CCCCC(O)C)C(N(C)C2=C1N(C)C=N2)=O
InChI
1S/C13H20N4O3/c1-9(18)6-4-5-7-17-12(19)10-11(14-8-15(10)2)16(3)13(17)20/h8-9,18H,4-7H2,1-3H3
NSMXQKNUPPXBRG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Prodotti consigliati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)