Vai a
SML0971
Ki 16425
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
3-[[[4-[4-[[[1-(2-Chlorophenyl)ethoxy]carbonyl]amino]-3-methyl-5-isoxazolyl]phenyl]methyl]thio]-propanoic acid, Ki16425
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 107.00
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 432.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H23ClN2O5S
Numero CAS:
Peso molecolare:
474.96
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 107.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
S(CCC(=O)O)Cc1ccc(cc1)c2[o]nc(c2NC(=O)OC(C)c3c(cccc3)Cl)C
InChI
1S/C23H23ClN2O5S/c1-14-21(25-23(29)30-15(2)18-5-3-4-6-19(18)24)22(31-26-14)17-9-7-16(8-10-17)13-32-12-11-20(27)28/h3-10,15H,11-13H2,1-2H3,(H,25,29)(H,27,28)
InChI key
LLIFMNUXGDHTRO-UHFFFAOYSA-N
Application
Ki 16425 has been used as a chemical inhibitor to study the regulation of LPA (lysophosphatidic acid) on LPAR(LPA receptor) subtypes.[1]
Biochem/physiol Actions
Ki16452 is a potent antagonist of the lysophosphatidic acid receptors LPA1 and LPA3, with greater than 30-fold selectivity for LPA1 over LPA2. The Ki values for LPA1 and LPA3 are 250 nM and 360 nM, respectively.
Ki16452 is a potent antagonist of the lysophosphatidic acid receptors LPA1 and LPA3.
Ki 16425 possesses a short-lived inhibitory activity. It has been studied that Ki 16425 is effective in the inhibition of neuropathic pain‐like behaviors.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML1491SML2840SML1179
Ki 16425 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0971
Ki 16425
GW501516 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1491
GW501516
AZD2066 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2840
AZD2066
WWL113 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1179
WWL113
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)