02336
PALCAM Listeria Selective Supplement according to Van Netten et al.
suitable for microbiology
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
according to GB 4789.30-2016
Livello qualitativo
Sterilità
sterile
Forma fisica
powder
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
applicazioni
environmental
food and beverages
pathogen testing
microbiology
Temperatura di conservazione
2-8°C
Compatibilità
Listeria spp.
Applicazioni
An antimicrobial supplement recommended for the selective isolation and identification of Listeria monocytogenes.
Componenti
(per vial, sufficient for 500 mL medium)
Polymyxin B sulfate 50000 IU
Ceftazidime 10.0 mg
Acriflavine hydrochloride 2.5 mg
Polymyxin B sulfate 50000 IU
Ceftazidime 10.0 mg
Acriflavine hydrochloride 2.5 mg
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?