Documenti fondamentali
75805
Millipore
Oxford Agar
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Sinonimo/i:
Listeria Selective Agar, Oxford, Listeria Oxford Medium
Scegli un formato
500 G
CHF 173.00
CHF 173.00
Spedizione prevista il17 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 G
CHF 173.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41171606
NACRES:
NA.74
CHF 173.00
Spedizione prevista il17 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Sterilità
non-sterile
Livello qualitativo
Stato
powder
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Composizione
agar, 10 g/L
corn starch, 1 g/L
esculin, 1 g/L
ferric ammonium citrate, 0.5 g/L
lithium chloride, 15 g/L
sodium chloride, 5 g/L
special peptone, 23 g/L
Produttore/marchio commerciale
NutriSelect® Plus
tecniche
microbiological culture: suitable
pH finale
7.0±0.2 (25 °C)
applicazioni
agriculture
environmental
food and beverages
veterinary
microbiology
Compatibilità
selective and differential for Listeria spp.
Applicazioni
For the isolation and cultivation of Listeria monocytogenes from specimens containing a mixed bacterial flora.
Nota sulla preparazione
Dissolve 27.8 g in 500 ml distilled water and mix thoroughly. Bring to the boil by gently heating. Autoclave at 121°C for 15 minutes and cool to 45-50°C. Aseptically add 1 vial of sterile supplement (Cat. No. 1.07006.0010). Mix well and distribute.
Altre note
Selective differential medium for the isolation of L. monocytogenes[1]
Nota a piè di pagina
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Note legali
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Curtis, G.D.W., et al.
Letters in Applied Microbiology, 8, 95-95 (1989)