50279
Listeria UVM II Supplement
suitable for microbiology
Sinonimo/i:
Antibiotic supplement, Listeria secondary selective enrichment supplement (UVM II)
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
Livello qualitativo
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Composizione
acriflavin hydrochloride, 12.5 mg per vial
nalidixic, 10.0 mg
Confezionamento
pkg of 5 vials
applicazioni
environmental
food and beverages
pathogen testing
microbiology
Temperatura di conservazione
2-8°C
Compatibilità
Listeria spp.
Descrizione generale
Applicazioni
Componenti
(per vial, sufficient for 500 mL medium)
Acriflavin hydrchloride 12.5 mg
Nalidixic 10.0 mg
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?