1.12122
PALCAM Listeria selective supplement
for Listeria spp., pkg of 10 vials, for use with PALCAM Listeria Selective Agar Base, for use with L-PALCAM Listeria Selective Enrichment Broth Base
Sinonimo/i:
Listeria selective supplement
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
medium granules (dehydrated (DCM))
Livello qualitativo
Composizione
Acriflavine, 2.5 mg per vial
Ceftazidime, 10 mg per vial
Polymixin-B-sulfate, 5 mg per vial
Confezionamento
pkg of 10 vials
tecniche
microbiological culture: suitable
applicazioni
food and beverages
microbiology
pathogen testing
Compatibilità
for use with L-PALCAM Listeria Selective Enrichment Broth Base
for use with PALCAM Listeria Selective Agar Base
Listeria spp.
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Compatibilità
Linkage
Risultati analitici
Recovery on test medium
- Listeria monocytogenes ATCC 13932 (WDCM 00021):
≥ 50 %
- Listeria monocytogenes ATCC 19111 (WDCM 00020): ≥ 50 %
- Listeria monocytogenes ATCC 35152 (WDCM 00109): ≥ 50 %
- Listeria innocua ATCC 33090 (WDCM 00017): ≥ 50 %
- Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032): ≤ 0.01 %
- Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009): ≤ 0.01 %
- Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013): ≤ 0.01 %
Black zone
- Listeria monocytogenes ATCC 13932 (WDCM 00021):
+
- Listeria monocytogenes ATCC 19111 (WDCM 00020): +
- Listeria monocytogenes ATCC 35152 (WDCM 00109): +
- Listeria innocua ATCC 33090 (WDCM 00017): +
Incubation: Listeria 48 hrs.; 35 °C; aerobaic. Other strains 72 hrs.; 30 °C; aerobic.
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Articoli
Detection of Listeria monocytogenes in food and environmental samples according to ISO 11290-1, FDA-BAM and USDA-FSIS