28-1355
Argento nitrato
0.05 M
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
aqueous solution
Disponibilità
available only in Japan
Concentrazione
0.05 M
1/20 N
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
[Ag]
InChI
1S/Ag.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3