24-3120
Picric acid solution
Sinonimo/i:
2,4,6-Trinitrophenol
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
liquid
Disponibilità
available only in Japan
Densità
1.005 g/cm3
Stringa SMILE
Oc1c(cc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H3N3O7/c10-6-4(8(13)14)1-3(7(11)12)2-5(6)9(15)16/h1-2,10H
OXNIZHLAWKMVMX-UHFFFAOYSA-N
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves