19-2340
Methyl acetate
JIS special grade, ≥99.5%
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
JIS special grade
Densità del vapore
2.55 (vs air)
Tensione di vapore
165 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.5%
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
936 °F
Limite di esplosione
16 %
Disponibilità
available only in Japan
Indice di rifrazione
n20/D 1.361 (lit.)
P. eboll.
57-58 °C (lit.)
Punto di fusione
−98 °C (lit.)
Densità
0.934 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
COC(C)=O
InChI
1S/C3H6O2/c1-3(4)5-2/h1-2H3
KXKVLQRXCPHEJC-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
8.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-13 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves