18-0040
DL-Lactic acid
JIS special grade, 85.0-92.0%
Sinonimo/i:
2-Hydroxypropionic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
JIS special grade
Saggio
85.0-92.0%
Forma fisica
liquid
Disponibilità
available only in Japan
Indice di rifrazione
n20/D 1.425 (lit.)
pH
2
P. eboll.
122 °C/15 mmHg (lit.)
Densità
1.209 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(O)C(O)=O
InChI
1S/C3H6O3/c1-2(4)3(5)6/h2,4H,1H3,(H,5,6)
JVTAAEKCZFNVCJ-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
165.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
74 °C