Documenti
15-1090
Sigma-Aldrich
Ammonium iron(II) sulfate solution
0.1 M
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
Forma fisica
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: iron
Disponibilità
available only in Japan
Concentrazione
0.1 M
1/10 N
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
N.N.[Fe++].OS([O-])(=O)=O.OS([O-])(=O)=O
InChI
1S/Fe.2H3N.2H2O4S/c;;;2*1-5(2,3)4/h;2*1H3;2*(H2,1,2,3,4)/q+2;;;;/p-2
IMBKASBLAKCLEM-UHFFFAOYSA-L
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 1