15-0800
Iodoform
SAJ first grade
Sinonimo/i:
Triiodomethane
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
SAJ first grade
Saggio
≥99.0%
Forma fisica
solid
Disponibilità
available only in Japan
Punto di fusione
118-121 °C (lit.)
Densità
4.008 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
IC(I)I
InChI
1S/CHI3/c2-1(3)4/h1H
OKJPEAGHQZHRQV-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves