Documenti fondamentali
F7264
Sigma-Aldrich
Fixing solution
5 × (solution)
Sinonimo/i:
pre-stain fixing solution
Scegli un formato
500 ML
CHF 201.00
1 L
CHF 391.00
CHF 201.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 ML
CHF 201.00
1 L
CHF 391.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
CHF 201.00
Check Cart for Availability
Concentrazione
5 × (solution)
tecniche
protein staining: suitable
Applicazioni
An effective protein fixing solution for pre-stain fixing, suitable for SDS-PAGE, non-denaturing PAGE and IEF. Proteins require fixing into the gel for analytical purposes so that they do not leach out following electrophoresis.
Altre note
60% (w/v) trichloroacetic acid, 17.5% (w/v) 5-sulfosalicylic acid.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Articoli
Sigma offers EZBlue™ and ProteoSilver™ reagents for protein visualization, suitable for proteomics and traditional PAGE formats.
Protocolli
Brilliant Blue G-Colloidal Concentrate stains proteins in IEF, PAGE, and SDS-PAGE gels after electrophoresis, enhancing sensitivity with protein fixation.