05-5895
Copper(II) chloride
SAJ first grade, ≥98.0%
Sinonimo/i:
Cupric chloride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
SAJ first grade
Saggio
≥98.0%
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: copper
Disponibilità
available only in Japan
Punto di fusione
620 °C (lit.)
Densità
3.386 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
Cl[Cu]Cl
InChI
1S/2ClH.Cu/h2*1H;/q;;+2/p-2
ORTQZVOHEJQUHG-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3