05-0900
Calcium oxide
SAJ first grade, ≥98.0%
Sinonimo/i:
Lime, Quicklime
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
SAJ first grade
Saggio
≥98.0%
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: calcium
Disponibilità
available only in Japan
pH
12.6 (20)
P. eboll.
2850 °C (lit.)
Densità
3.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=[Ca]
InChI
1S/Ca.O
ODINCKMPIJJUCX-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges