372668
Calcium silicate
−200 mesh, 99%
Sinonimo/i:
Calcium metasilicate, Calcium silicon oxide, Silicon calcium oxide
Saggio
99%
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
core: calcium
Dimensione particelle
−200 mesh
Stringa SMILE
[Ca++].[O-][Si]([O-])=O
InChI
1S/Ca.O3Si/c;1-4(2)3/q+2;-2
OYACROKNLOSFPA-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Three approaches generate white light, including LED-based down-conversion for broader applications.