Key Documents
03-0460
Sigma-Aldrich
Barium perchlorate trihydrate
JIS special grade, ≥98.0%
About This Item
Formula condensata:
Ba(ClO4)2 · 3H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
390.27
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Grado
JIS special grade
Saggio
≥98.0%
Forma fisica
solid
Disponibilità
available only in Japan
Stringa SMILE
O.O.O.[Ba++].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/Ba.2ClHO4.3H2O/c;2*2-1(3,4)5;;;/h;2*(H,2,3,4,5);3*1H2/q+2;;;;;/p-2
NBHDMFAHVJWOHD-UHFFFAOYSA-L
Pittogrammi
Flame over circleExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Ox. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges