931950
Sodium perchlorate
anhydrous, ≥99.9% trace metals basis
Sinonimo/i:
Sodium Perchlorate, Hyperchloric acid sodium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
anhydrous
battery grade
Livello qualitativo
Saggio
≥99.9% trace metals basis
Forma fisica
powder
Impurezze
≤1000 ppm (trace metals analysis)
pH
6.0-8.0 (25 °C, 5%, aq.sol.)
Punto di fusione
482 °C
Solubilità
H2O: 209 g/dL at 15 °C
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤30 ppm
sulfate (SO42-): ≤20 ppm
Cationi in tracce
Fe: ≤5 ppm
K: ≤500 ppm
applicazioni
battery manufacturing
InChI
1S/ClHO4.Na/c2-1(3,4)5;/h(H,2,3,4,5);/q;+1/p-1
BAZAXWOYCMUHIX-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
25 g in glass bottle
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 1 - STOT RE 2
Organi bersaglio
Thyroid
Codice della classe di stoccaggio
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK 1