Documenti fondamentali
1.01738
Supelco
Barium perchlorate
anhydrous for analysis EMSURE®
Sinonimo/i:
Barium perchlorate
About This Item
Formula condensata:
Ba(ClO4)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
336.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Numero indice EU:
236-710-4
NACRES:
NA.21
Saggio:
≥97.0% (complexometric)
Stato:
solid
Solubilità:
1985 g/L
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMSURE®
Saggio
≥97.0% (complexometric)
Stato
solid
Impurezze
≤0.2% Substances not precipitated by sulfuric acid (as sulfates)
≤4% Water
pH
5.6 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Punto di fusione
505 °C
Solubilità
1985 g/L
Densità
2.74 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
1300 kg/m3
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.01%
Cationi in tracce
Ca: ≤0.05%
Fe: ≤0.0005%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Ba+2].[Cl](=O)(=O)(=O)[O-].[Cl](=O)(=O)(=O)[O-]
InChI
1S/Ba.2ClHO4/c;2*2-1(3,4)5/h;2*(H,2,3,4,5)/q+2;;/p-2
OOULUYZFLXDWDQ-UHFFFAOYSA-L
Risultati analitici
Assay (complexometric): ≥ 97.0 %
Chloride (Cl): ≤ 0.01 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0005 %
Ca (Calcium): ≤ 0.05 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
Water: ≤ 4.0 %
Substances not precipitated by sulfuric acid (as sulfates): ≤ 0.20 %
Note legali
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Flame over circleExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Ox. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
69.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
21 °C - closed cup