TAQNTKB
Roche
KAPA Taq PCR Kit with dNTPs
Sinonimo/i:
PCR kit, taq
Scegli un formato
CHF 286.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 286.00
Prodotti consigliati
Durata
≤18 mo.
Livello qualitativo
Caratteristiche
dNTPs included
hotstart: no
Confezionamento
pkg of 250 U (KK1008)
pkg of 2500 U (BK1001)
pkg of 500 U (KK1016)
pkg of 5000 U (BK1003)
Produttore/marchio commerciale
Roche
tecniche
PCR: suitable
input
purified DNA
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
- Improved sensitivity, specificity, and yields.
- Novel buffer formulation facilitates specific primer annealing, leading to higher yield of specific product.
Quick Notes:
- KAPA Taq HotStart® DNA Polymerase can replace any commercial hotstart Taq DNA polymerase in an existing protocol. The final MgCl2 concentration and annealing temperature may need to be optimized to account for differences in formulation.
- The KAPA Taq HotStart Buffer is a uniquelyformulated buffer offering improved specificity and sensitivity, and improved amplification of GC- and AT-rich templates.
- The KAPA Taq HotStart Buffer does not contain MgCl2; MgCl2 (25 mM) is supplied separately to allow greater flexibility during reaction setup.
- The KAPA Taq HotStart PCR Kit is suitable for the amplification of fragments up to 3.5 kb from genomic DNA or 5 kb from less complex targets.
Qualità
Nota sulla preparazione
Altre note
Note legali
Solo come componenti del kit
- KAPA Taq DNA Polymerase 5 U/µL
- 10X KAPA Taq Buffer A
- 10X KAPA Taq Buffer B
- MgCl2 25 mM
- KAPA dNTP Mix 10 mM each
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
An overview of directed evolution and the methods for generating proteins with optimized or entirely new functions.