TAQN-RO
Roche
DNA polimerasi Taq, dNTPack
suitable for PCR, optimum pH ~9.0 (20 °C), dNTPs included
Sinonimo/i:
amplificazione dna, estensione dei primer, pcr, polimerasi
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
bacterial (Thermus aquaticus BM)
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in E. coli
Descrizione
5 U/βl
Number of Reactions:
If 1.25 U are used per 50 μL reaction, Taq DNA Polymerase, dNTPack is designed for approximately sufficient for number of reactions, mentioned in the usage.
Forma fisica
liquid
impiego
sufficient for 2,000 reactions (04728904001)
sufficient for 4,000 reactions (04728858001)
sufficient for 400 reactions (04728874001)
sufficient for 80 reactions (04728866001)
sufficient for 800 reactions (04728882001)
PM
95 kDa
Caratteristiche
dNTPs included
hotstart: no
Confezionamento
pkg of 1,000 U (04728882001 [4 x 250 U])
pkg of 2,500 U (04728904001 [10 x 250 U])
pkg of 5,000 U (04728858001 [20 x 250 U])
pkg of 100 U (04728866001)
pkg of 500 U (04728874001 [2 x 250 U])
Produttore/marchio commerciale
Roche
Concentrazione
0.025 units/reaction
Parametri
72 °C optimum reaction temp.
tecniche
PCR: suitable
Colore
colorless
input
purified DNA
pH ottimale
~9.0 (20 °C)
Solubilità
water: soluble
Compatibilità
suitable for PCR and automated sequencing reactions
N° accesso UniProt
applicazioni
genomic analysis
life science and biopharma
Attività estranea
endonucleases, none detected
exonuclease, none detected
nicking activitities, none detected
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Descrizione generale
DNA polimerasi Taq, 5 U/μL
Tampone PCR, concentrato 10x con MgCl2
PCR Nucleotide Mix
Per la massima comodità, selezionare il PCR Master pronto per l′uso a concentrazione 2x.
La DNA polimerasi Taq fu isolata in origine dall′eubatterio termofilo Thermus aquaticus BM un ceppo privo dell′endonucleasi di restrizione Taq I. Conformemente alle procedure di controllo di qualità attuali, la preparazione dell′enzima ottenuta da E. coli è priva di endo o esonucleasi non specifiche.
Applicazioni
- PCR
- RT-PCR
- Altre reazioni di estensione dei primer, come sequenziamento e marcatura
Caratteristiche e vantaggi
- Risultati affidabili e riproducibili: elevata concordanza fra lotti diversi.
- Nessun bisogno di testare ciascun lotto: la DNA polimerasi Taq è analizzata in modo rigoroso.
- Prevenzione del carryover nella PCR: l′incorporazione di dUTP in combinazione con l′uracil-DNA glicosilasi impedisce la contaminazione incrociata nella PCR.
Confezionamento
Qualità
Definizione di unità
Saggio di unità: Tampone di incubazione:
67 mM Tris/HCl; pH 8,3/25 °C, 5 mM MgCl2, 10 mM mercaptoetanolo, 0,2% polidocanolo, 0,2 mg/mL gelatina, 0,2 mM ciascuno di dATP, dGTP, dTTP e 0,1 mM di dCTP.
Procedura di incubazione:
M13mp9ss, primer (17mer) M13 e 1 μCi (α-32P) dCTP sono incubati con DNA polimerasi Taq alle diluizione idonee in un tampone di incubazione da 50 μl a +65 °C per 60 minuti. La quantità di dNTP incorporati è determinata per precipitazione in acido tricloroacetico.
Attività per volume: 5 U/μL
Stoccaggio e stabilità
conservati in posizione verticale per evitare fuoriuscite.
Altre note
Priva di endonucleasi di restrizione:
L′enzima isolato originariamente da T. aquaticus BM è privo di attività dell′endonucleasi di restrizione Taq I.
Note legali
Solo come componenti del kit
- Taq DNA Polymerase 5 U/μl
- PCR Buffer with MgCl<sub>2</sub> 10x concentrated
- PCR Nucleotide Mix
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash