Merck
Tutte le immagini(5)
Documenti fondamentali
2GRHSKB
Roche
Kit per PCR KAPA2G Robust HotStart
Sinonimo/i:
Kit PCR
Scegli un formato
100 U
CHF 115.00
250 U
CHF 246.00
500 U
CHF 449.00
2500 U
CHF 1’820.00
CHF 115.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 U
CHF 115.00
250 U
CHF 246.00
500 U
CHF 449.00
2500 U
CHF 1’820.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41106300
NACRES:
NA.55
CHF 115.00
Check Cart for Availability
impiego
sufficient for 1000 reactions
sufficient for 200 reactions
sufficient for 500 reactions
sufficient for 5000 reactions
Livello qualitativo
Durata
≤12 mo.
Caratteristiche
Difficult Templates/Specialty Enzymes PCR
dNTPs included: no
hotstart
Confezionamento
pkg of 100 U (KK5522)
pkg of 250 U (KK5515)
pkg of 2500 U (KK5525)
pkg of 500 U (KK5517)
Produttore/marchio commerciale
Roche
tecniche
PCR: suitable
input
crude DNA
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
La DNA polimerasi KAPA2G Robust di seconda generazione si è evoluta per risolvere il problema delle discrepanze di amplificazione in un′ampia gamma di tipi di ampliconi (ricchi di GC e AT). Il kit per PCR KAPA2G Robust HotStart consente una maggiore processività e un′attività più specifica che si traducono in solide prestazioni della PCR, elevata sensibilità e una migliore tolleranza ai comuni inibitori. Le elevate prestazioni della DNA polimerasi KAPA2G Robust sono ideali per le applicazioni di PCR più complesse e per i campioni più difficili in quanto eliminano la necessità di utilizzare diversi enzimi e protocolli per l′ottimizzazione.
Applicazioni
Il kit per PCR KAPA2G Robust HotStart® è stato usato per:
  • Amplificazione con PCR di campioni di saliva[1]
  • Amplificazione con PCR per sequenziamento diretto[2]
  • PCR nidificata[3]
  • Amplificazione di templati ricchi di GC e AT[4]
  • Templati contenenti comuni inibitori della PCR, ad esempio sali, urea, SDS o etanolo
  • PCR su campioni crudi, ad esempio tamponi boccali, cellule coltivate di mammifero, lievito o batteri
  • Colony PCR
  • RT-PCR[5]
Azioni biochim/fisiol
I DNA generati con la DNA polimerasi KAPA2G Robust HotStart® sono simili ai frammenti generati con la DNA polimerasi Taq wild-type. La fedeltà di KAPA2G Robust HotStart è simile a quella della Taq wild-type; è soggetta a un tasso d′errore di circa 1 ogni 1,7 x 105 nucleotidi incorporati. Può essere usata nella digestione degli enzimi di restrizione, nella clonazione e nel sequenziamento. Analogamente alla Taq wild-type, KAPA2G Robust HotStart è dotata di attività polimerasica 5′→3′ ed esonucleasica 5′→3′, ma non di attività esonucleasica 3′→5′ (proofreading).
Caratteristiche e vantaggi
Efficiente amplificazione di bersagli ricchi di GC e AT
  • Ottime prestazioni in una vasta gamma di templati ricchi di GC e AT
  • Maggiori percentuali di buona riuscita della PCR
Migliore tolleranza ai comuni inibitori della PCR
  • Efficiente amplificazione da campioni crudi
  • Maggiore resa e sensibilità per unità di enzima
Prestazioni imbattibili nella Colony PCR
  • Maggiore resa e migliore coerenza della PCR diretta da cellule di E. coli e lievito
Note rapide:
  • I kit per PCR KAPA2G Robust HotStart contengono la DNA polimerasi KAPA2G Robust HotStart, concepita per un′elevata processività e un′alta tolleranza agli inibitori.
  • Si possono usare come templati sia i campioni di DNA genomico purificato sia i campioni crudi (ad esempio, Colony PCR).
  • Usare 0,5 U di DNA polimerasi KAPA2G Robust HotStart per reazione da 25 μL. Le PCR più impegnative (campione ricco in GC, crudo) possono richiedere una concentrazione più elevata dell′enzima.
  • Utilizzare un tempo di estensione di 15 sec/kb per ciclo e aumentarlo a 30-60 sec/kb per gli ampliconi o i templati difficili.
  • I tamponi KAPA2G contengono MgCl2 1,5 mM a 1X.
  • Si può aggiungere ulteriore MgCl2 usando la soluzione di MgCl2 25 mM fornita nel kit.
  • Il tampone A KAPA2G è ottimizzato per resa, specificità e sensibilità elevate.
  • Il tampone B KAPA2G è consigliato per campioni con template contaminati da inibitori.
  • Il tampone GC KAPA2G è consigliato per PCR ricche in GC (>70% GC).
  • L′enhancer KAPA 1 può essere usato con i tamponi A o B KAPA2G, soprattutto per i saggi ricchi in GC.
  • I prodotti di reazione presentano una coda 3′-dA e possono essere clonati per diventare vettori di clonazione TA.
Qualità
È confermato che ogni lotto di DNA polimerasi KAPA2G Robust HotStart contiene il <2% di proteina contaminante (confermato con saggio Agilent Protein 230). I kit per PCR KAPA2G Robust HotStart sono sottoposti a rigorosi test di controllo di qualità, sono privi di attività contaminanti eso ed endonucleasiche e soddisfano stringenti criteri per quanto riguarda la contaminazione da DNA.
Nota sulla preparazione
Assicurarsi sempre che i componenti siano completamente scongelati e amalgamati prima dell′uso. Per l′uso a breve termine, conservare a 4 °C al massimo per un mese. Riportare a -20 °C per lo stoccaggio a lungo termine. Se tutti i componenti sono stati maneggiati con cura e non sono stati contaminati, si può prevedere che il kit non venga compromesso se inavvertitamente lasciato a temperatura ambiente per un breve periodo di tempo (fino a 3 giorni). Si raccomanda di non conservare a lungo termine a temperatura ambiente e a 4 °C. Si ricorda che i reagenti conservati a temperature superiori a -20 °C sono più inclini alla degradazione in caso di contaminazione durante l′uso. Pertanto, la conservazione a tali temperature avviene a rischio e pericolo dell′utilizzatore.
Altre note
Solo per fini di ricerca. Non usare in procedure diagnostiche.
Note legali
HOTSTART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
Solo come componenti del kit
N° Catalogo
Descrizione
  • KAPA2G Robust Standard or HotStart® DNA Polymerase 5 U/μL
  • 5X KAPA2G Buffer A
  • 5X KAPA2G Buffer B
  • 5X KAPA2G GC Buffer with MgCl2
  • 5X KAPA Enhancer 1
  • MgCl2 25 mM
Pittogrammi
Exclamation markHealth hazard
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - STOT SE 2
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Colin G Deyoung et al.
Journal of research in personality, 45(4), 364-371 (2011-08-02)
The personality trait Openness/Intellect reflects the tendency to be imaginative, curious, perceptive, artistic, and intellectual-all characteristics that involve cognitive exploration. Little is known about the biological basis of Openness/Intellect, but the trait has been linked to cognitive functions of prefrontal
Bette K Kleinschmidt-DeMasters et al.
The American journal of surgical pathology, 39(4), 528-540 (2015-01-13)
Epithelioid glioblastomas (E-GBMs) manifest BRAF V600E mutation in up to 50% of cases, compared with a small percentage of ordinary GBMs, suggesting that they are best considered variants rather than a different pattern of GBM. Availability of a targeted therapy
Zhiqiang Li et al.
Cells, 9(4) (2020-04-15)
Mast cells have been shown to affect the control of infections with the protozoan parasite Giardia intestinalis. Recently, we demonstrated that Giardia excretory-secretory proteins inhibited the activity of the connective tissue mast cell-specific protease chymase. To study the potential role
Use of surface enhanced blocking (SEB) electrodes for microbial cell lysis in flow-through devices.
Talebpour A, et al.
PLoS ONE, 9(7), e102707-e102707 (2014)
Novel TP53 gene mutation and correlation with p53 immunohistochemistry in a mixed epithelial carcinoma of the endometrium.
Sholl A B, et al.
Gynecologic oncology case reports, 3, 11-11 (2013)
Articoli
An overview of directed evolution and the methods for generating proteins with optimized or entirely new functions.