11815016001
Roche
Anti-HA Affinity Matrix
from rat IgG1
Sinonimo/i:
affinity matrix, anti-ha
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Coniugato
agarose conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3F10, monoclonal
Stato
slurry
Confezionamento
pkg of 1 mL (settled resin volume)
Produttore/marchio commerciale
Roche
Isotipo
IgG1
Sequenza dell’epitopo
YPYDVPDYA
Capacità
2-8 nmol/mL binding capacity
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
- Western blotting using the Anti-HA antibody
- Silver staining (or similar protein stain)
- In coimmunoprecipitation.[1]
Caratteristiche e vantaggi
- Achieve enhanced specificity and reduced cross-reactivity of Anti-HA High Affinity.
- Use nondenaturing conditions for elution of your HA-tagged protein of choice.
- Purify even rarely expressed HA-tagged proteins.
- Highly specific to YPYDVPDYA.
- Suitable for purification of proteins containing HA-epitop as N-terminal, C-terminal or internal fusion.
- Applicable with crued cell extracts from mammalian, bacterial and yeast expression systems.
Qualità
Stato fisico
Risultati analitici
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Anti-HA Affinity Matrix Protocol & Troubleshooting