Vai a
D2532
Soluzione di Denhardt 50x
for Northern and Southern blotting, solution
Sinonimo/i:
blocking reagent, blocking solution, denhardts, hybridization buffer, hybridization solution, northern blocking solution, pre-hybridization, southern blocking solution
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mL
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 369.00
5 x 5 mL
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 529.00
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12161700
CHF 369.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
form
solution
technique(s)
Southern blotting: suitable
foreign activity
DNAses, RNases, NICKases, endonucleases, and exonucleases, none detected
storage temp.
−20°C
General description
La soluzione di Denhardt è un agente di bloccaggio usato abitualmente per ridurre il legame non specifico dei reagenti di rilevamento alle membrane per southern e northern blot. Questo concentrato 50x può essere diluito a qualunque concentrazione per l′uso in diversi tamponi di preibridazione e ibridazione.
Preparation Note
Denhardt′s Solution is 1% Bovine Serum Albumin (BSA), 1 % Ficoll, and 1 % Polyvinylpyrrolidone (PVP) in water.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
D9905S4030W0138
description
for Northern and Southern blotting, solution
description
for Northern and Southern blotting, lyophilized powder
description
-
description
for HRP detection systems
technique(s)
Southern blotting: suitable
technique(s)
Southern blotting: suitable
technique(s)
hybridization: suitable (nucleic acid)
technique(s)
-
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
form
solution
form
lyophilized powder
form
-
form
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
foreign activity
DNAses, RNases, NICKases, endonucleases, and exonucleases, none detected
foreign activity
DNAses, RNases, NICKases, endonucleases, and exonucleases, none detected
foreign activity
-
foreign activity
-
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
  1. Can you share the CAS # for the components (Ficoll and PVP) that are used to make the 50X Denhart's Solution?
    1 answer
    1. The CAS number for the Ficoll ingredient is 26873-85-8. The CAS number for the PVP ingredient is 9003-39-8 2.
      Below is the link to the Product Data Sheet for more information: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/172/670/d2532dat.pdf