Documenti
T4444
Sigma-Aldrich
3, 3′,5 ,5′-Tetramethylbenzidine
peroxidase substrate, chromogenic, aqueous solution
Sinonimo/i:
TMB
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352204
ID PubChem:
NACRES:
NA.83
product name
Substrato liquido 3, 3′,5 ,5′-tetrametilbenzidina, ipersensibile, per ELISA, ready to use solution
Forma fisica
aqueous solution
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cc1cc(cc(C)c1N)-c2cc(C)c(N)c(C)c2
InChI
1S/C16H20N2/c1-9-5-13(6-10(2)15(9)17)14-7-11(3)16(18)12(4)8-14/h5-8H,17-18H2,1-4H3
UAIUNKRWKOVEES-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Il prodotto contiene 3, 3′,5 ,5′-tetrametilbenzidina (TMB) in un tampone lievemente acido. Il substrato viene fornito come soluzione a componente unico pronta all′uso. La velocità della cinetica è superiore del 40% circa rispetto alle formulazioni classiche di TMB. Non è consigliato per le applicazioni di membrana o immunoistochimiche che richiedono la precipitazione del prodotto della reazione.
Applicazioni
Il substrato liquido 3, 3′,5 ,5′-tetrametilbenzidina, ultrasensibile, per ELISA è stato usato come substrato per la perossidasi:
  • per la determinazione dell′espressione dell′acido ialuronico sintetizzato e dell′HAS2 (enzima che sintetizza l′acido ialuronico) da parte del trasfettante
  • per la misurazione dei livelli della tossina α-emolisina
  • nella visualizzazione delle IgG legate
La 3,3′,5,5′-tetrametilbenzidina (TMB) è un substrato della perossidasi idoneo all′uso nelle procedure ELISA. Il substrato sviluppa un prodotto finale solubile di colore azzurro chiaro e può essere letto con spettrofotometria a 370 o 655 nm. La reazione della TMB può essere arrestata con 2 M di H2SO4 (dando luogo a una colorazione gialla) e può essere letta a 450 nm.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Ruud van den Bos et al.
Behavioural pharmacology, 30(2 and 3-Spec Issue), 260-271 (2019-02-07)
Maternal stress and early life stress affect development. Zebrafish (Danio rerio) are ideally suited to study this, as embryos develop externally into free-feeding larvae. The objective of this study was therefore to assess the effects of increased levels of cortisol
The activity of hyaluronan synthase 2 is regulated by dimerization and ubiquitination
Karousou E, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 285(31), 23647-23654 (2010)
E6 and E7 Antibody Levels Are Potential Biomarkers of Recurrence in Patients with Advanced-Stage Human Papillomavirus-Positive Oropharyngeal Squamous Cell Carcinoma.
Matthew E Spector et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 23(11), 2723-2729 (2016-11-23)
Granulocyte/macrophage-colony-stimulating factor autoantibodies and myeloid cell immune functions in healthy subjects
Uchida K, et al.
Blood, 113(11), 2547-2556 (2009)
María Luisa Rodríguez de la Concepción et al.
Life science alliance, 4(9) (2021-07-30)
The use of high-dose of intravenous immunoglobulins (IVIGs) as immunomodulators for the treatment of COVID-19-affected individuals has shown promising results. IVIG reduced inflammation in these patients, who progressively restored respiratory function. However, little is known about how they may modulate
Articoli
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.