687545
1H-Pyrrole-1-propanoic acid
97%
Sinonimo/i:
3-Pyrrolyl-1-yl-propionic acid, N-(2-Carboxyethyl)pyrrole, N-Pyrrolylpropanoic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
59-64 °C
Stringa SMILE
OC(=O)CCn1cccc1
InChI
1S/C7H9NO2/c9-7(10)3-6-8-4-1-2-5-8/h1-2,4-5H,3,6H2,(H,9,10)
RZJWSGHNRLPGHP-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3