Documenti fondamentali
XX6702500
Millipore
Dispenser del solvente Filterjet, 25 mm
Accessories for filter holders for sample preparation.
Sinonimo/i:
Erogatore di solvente
About This Item
Codice UNSPSC:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
PTFE valve
aluminum handle (nylon-coated; for dispenser)
fluoroelastomer gasket (for filter-holders)
polyethylene tubing (pressure)
stainless steel holder (for filter)
stainless steel nozzle (jet)
stainless steel support screen(s) (for filter)
Livello qualitativo
Parametri
3.5 bar max. inlet pressure (50 psi)
Lunghezza
~229 mm (9 in.) , from nozzle tip to end of dispenser handle
Diametro
25 mm
Superficie filtrante
3.9 cm2
Diam. prefiltro
22 mm , thick depth prefilter
Lung. tubo
1.8 m (6 ft)
Raccordi
1/4 in. female NPT inlet fitting for 1/4 in.
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Applicare una nebulizzazione a getto di solvente ultrapulito della soluzione di risciacquo alle superfici che necessitano di lavaggio. È sufficiente collegare il dispenser FilterJet a un recipiente per dispensazione per garantire che il solvente o altro liquido sia immediatamente filtrato prima di essere smaltito.
Applicazioni: Filtrazione del solvente prima dell′analisi della contaminazione, lavaggio del solvente di parti macchinate e contenitori di raccolta
XX6702500 Dispenser del solvente FilterJet
Ricambi
XX6702501 Impugnatura e gruppo valvolare
XX6702502 Guarnizioni per le valvole, in PTFE
XX6702506 Tubo a pressione con adattatori 1/4 in. NPT, in PE
XX6702507 Adattatore per il tubo, 1/4 in. da NPTM a tubo 1/4 in.
XX6702508 Tubo, D.E. 6 mm x 3 m, polipropilene
XX6702RK Kit di ricambi per dispenser del solvente FilterJet
XX4002500 Supporto del filtro della linea del gas, 25 mm, acciaio inossidabile
XX40025RK Kit di ricambi per il supporto del filtro
Accessori
XX6700P05 Recipiente pressurizzabile per dispensazione, 5L
YY1301015 Manometro, 0-7 bar
YY2029348 Valvola a sfera, 1/4 in. NPTF, acciaio inossidabile
XX6700030 Nipplo e giunto di accoppiamento a distacco rapido, 1/4 in. NPTM
Applicazioni
Accessori per supporti per filtri per la preparazione dei campioni.
Principio
Pressione