Documenti fondamentali
XX6702502
Millipore
Guarnizioni per valvola, PTFE
About This Item
Codice UNSPSC:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Parametri
7 bar max. inlet pressure (100 psi)
Livello qualitativo
Raccordi
1/4 in. female NPT inlet/outlet connection for pressure gauge and vent/relief valve attachment
1/4 in. female NPT inlet/outlet elbow fitting(s) for inlet and outlet (labeled)
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Applicare una nebulizzazione a getto di solvente ultrapulito della soluzione di risciacquo alle superfici che necessitano di lavaggio. È sufficiente collegare il dispenser FilterJet al recipiente di erogazione per garantire che il solvente o un altro tipo di liquido venga filtrato subito prima dell′erogazione.
Applicazioni: Filtrazione del solvente prima dell'analisi della contaminazione, lavaggio con solvente di parti lavorate e contenitori di raccolta
XX6702500 Distributore di solvente filtrato FilterJet
Parti di ricambio
XX6702501 Impugnatura e valvola
XX6702502 Guarnizioni di tenuta della valvola in PTFE
XX6702506 Tubo in polietilene resistente alla pressione con raccordi NPT da 1/4", in PE
XX6702507 Raccordo da NPTM 1/4" a tubo con DI 1/4".
XX6702508 Tubo in polipropilene con DE di 6 mm, 3 m
XX6702RK Kit parti di ricambio per distributore di solvente FilterJet
XX4002500 Portafiltri (per gas in linea), 25 mm, acciaio inossidabile
XX40025RK Kit parti di ricambio per portafiltri
Accessori
XX6700P05 Recipiente pressurizzabile per la dispensazione di liquidi, 5 L
YY1301015 Manometro, 0-7 bar
YY2029348 Valvola a sfera, 1/4 in. NPTF, acciaio inossidabile
XX6700030 Nipplo ad attacco rapido da 1/4 in. NPTM.