Z260169
FORTUNA® Optifix® Solvent bottle-top dispenser
Solvents model, volume 40-200 mL
Scegli un formato
CHF 1’570.00
Spedizione prevista il25 maggio 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 1’570.00
Spedizione prevista il25 maggio 2025
Prodotti consigliati
Caratteristiche
subdivision 5.0 mL
Produttore/marchio commerciale
Fortuna Graf 101.081-53
Campo di misura del volume
40-200 mL
Volume
40-200 mL
Raccordi
GL 40
GL 45
Categorie correlate
Descrizione generale
Features:
- Dispensing piston made of glass
- Visible dispensing process by the use of a dispensing cylinder made of glass, coated with plastic-protection against breakage
- Fully positional FIX adapter made of white PP for dispensers up to 10 mL or solid white PTFE for dispensers from 30 - 500 mL size
- Valve block made of PTFE, no metal springs in the valve - no corrosion
- Ergonomic finger protection cap
- Fast and easy volume setting with additional fine adjustment
- Optifix Solvent dispenser available up to 500 mL
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)