Documenti fondamentali
UFC8030
Millipore
Filtri centrifughi Amicon® Ultra, MWCO 30 kDa
greener alternative
sample volume 4 mL, regenerated cellulose membrane, MWCO 30 kDa
Sinonimo/i:
Concentratore centrifugo, MWCO di 30 kDa, volume del campione 4 mL
Scegli un formato
8 PKG
CHF 151.00
24 PKG
CHF 385.00
96 PKG
CHF 1’100.00
CHF 151.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
8 PKG
CHF 151.00
24 PKG
CHF 385.00
96 PKG
CHF 1’100.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41104916
eCl@ss:
36100101
NACRES:
NB.24
CHF 151.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Materiali
polyethylene cap
polyethylene liner
polypropylene tube
regenerated cellulose membrane
regenerated cellulose support
styrene-butadiene housing
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Nome Commerciale
Amicon®
Confezionamento
pkg of 24 pkg
pkg of 8 pkg
pkg of 96 pkg
Produttore/marchio commerciale
Amicon® Ultra
sustainability
Greener Alternative Product
Parametri
4 mL sample volume
tecniche
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
Lunghezza
124 mm (4.88 in.)
Diametro
17.3 mm
Superficie filtrante
3 cm2
Volume
4 mL
Volume d’esercizio
≤4 mL
4 mL
Dimensione pori
30 kDa MWCO
Categoria alternativa più verde
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
I dispositivi centrifughi Amicon® Ultra da 4 mL con membrana Ultracel® con taglio molecolare da 30.000 Dalton assicurano una ultrafiltrazione veloce e una ritenzione affidabile delle macromolecole. Per fare un esempio, l′ovalbumina (45 kDa) con una concentrazione iniziale pari a 1 mg/mL viene trattenuta in misura pari a >90%.
La disposizione verticale della membrana e l′area superficiale disponibile garantiscono un trattamento rapido del campione, un recupero del campione elevato (di norma superiore al 90% della soluzione diluita di partenza) e la capacità di operare una concentrazione di un fattore pari a 80. La polarizzazione del soluto e il conseguente sporcamento della membrana sono ridotti al minimo dalla disposizione verticale della membrana, mentre un dispositivo fisico di arresto evita di centrifugare fino a secco con il rischio di perdere il campione.
Il concentrato viene raccolto con una pipetta dal serbatoio del campione, mentre l′ultrafiltrato si raccoglie nella provetta da centrifuga fornita. Questi dispositivi possono essere centrifugati sia in un rotore basculante, sia ad angolo fisso. Grazie alla disposizione verticale della membrana e al dispositivo di arresto, i filtri Amicon® Ultra da 15 mL assicurano il massimo recupero con tempi di centrifugazione ridotti.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which have been re-engineered to enable more sustainable research solutions. The inner filtration device is made from 60% bio-circular material allocated using the ISCC mass balance approach. Click here for more information.
Applicazioni
  • Ultrafiltrazione con membrana Ultracel® con taglio molecolare pari a 30.000 Dalton.
  • Concentrazione di campioni biologici contenenti antigeni, anticorpi, enzimi, acidi nucleici o microrganismi.
  • Purificazione di componenti macromolecolari provenienti da estratti di colture tissutali o da lisati cellulari e rimozione di proteine prima dell′HPLC.
  • Concentrazione di proteine diluite o pre-purificate da eluati cromatografici.
  • Desalificazione, scambio di tamponi, dialisi proteica.
  • Esclusione dimensionale e frazionamento proteico.
Caratteristiche e vantaggi
  • La membrana in cellulosa rigenerata Ultracel® con NMWCO pari a 30 kDa consente un recupero del retentato superiore al 90%.
  • La disposizione verticale della membrana permette di ridurre la formazione del gel di polarizzazione e di ridurre i tempi di centrifugazione (processamento ultrarapido in soli 5 minuti).
  • La membrana sigillata a caldo riduce al minimo il rilascio di estraibili.
  • Integrità testata al 100%, a garanzia di prestazioni affidabili.
  • Pareti traslucide e tacche graduate per un comodo monitoraggio dei campioni.
  • L′accesso diretto al campione mediante la pipetta consente di eliminare ulteriori passaggi nella fase di recupero del concentrato.
  • Elevati fattori di concentrazione, tra 80 e 100X.
Stato fisico
Codice colore: trasparente con tappo rosa
Note legali
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Filtration methods and membrane filter selection in nanoparticle purification and production.
Metodi di filtrazione e selezione di filtri a membrana per la purificazione e produzione di nanoparticelle
Explore ultrafiltration membrane principles and benefits for protein sample preparation, including solvent exchange and sample concentration.
Protocolli
I biomarcatori svolgono un ruolo fondamentale negli studi di drug discovery e nel processo di sviluppo di nuovi farmaci.
Biomarkers play an essential role in the drug discovery and development process.
The human plasma proteome is a vast resource for biomarker discovery and investigation.
Il proteoma del plasma umano costituisce una vasta risorsa per la scoperta e l’investigazione di biomarcatori.
Questions
  1. Do you have any sterile spin filter options which have the same specification as the one selected?
    1 answer
    1. Unfortunately, sterile versions of these concentrator devices are not available. The Amicon filters cannot be sterilized, but can be "sanitized" with a wash in 70 % ethanol followed by 2-3 flushes with sterile water.
      It is recommended to filter sterilize solutions after processing with the Amicon.