Documenti fondamentali
SX0650
Supelco
Sodium Molybdate, Dihydrate
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Sinonimo/i:
Sodium Molybdate, Dihydrate, Disodium Molybdate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
MoNa2O4 · 2H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
241.95
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Numero indice EU:
231-551-7
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
agenzia
meets USP/NF
Saggio
99.5-103.0%
Stato
powder
Colore
white
pH
9-10 (20 °C, 840 g/L in H2O)
Punto di fusione
687 °C
Solubilità
840 g/L
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.005%
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.015%
Cationi in tracce
Fe: ≤0.001%
NH4+: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
InChI
1S/Mo.2Na.4O/q;2*+1;;;2*-1
TVXXNOYZHKPKGW-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Risultati analitici
Ammonium (NH4)0.001% maxAssay99.5-103.0%Chloride (Cl)0.005% maxColorWhiteFormPowderHeavy metals (as Pb)5ppm maxInsoluble matter0.005% maxIron (Fe)0.001% maxPhosphate (PO4)5ppm maxSulfate (SO4)0.015% maxpH of a 5% solution at 25°C7.0-10.5
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1