Documenti
8.43899
Sigma-Aldrich
Sodium molybdate dihydrate
for synthesis
Sinonimo/i:
Sodium molybdate dihydrate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
MoNa2O4 · 2H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
241.95
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Numero indice EU:
231-551-7
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Forma fisica
crystals
Potenza
4233 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
9-10 (20 °C, 840 g/L in H2O)
Punto di fusione
687 °C (Elimination of water of crystallisation)
Solubilità
840 g/L
Densità
2.71 g/cm3 at 22 °C (for the dihydrate)
Densità bulk
1000‑1400 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/Mo.2Na.4O/q;2*+1;;;2*-1
TVXXNOYZHKPKGW-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1