Documenti fondamentali
SLHVX13TL
Millipore
pore size 0.45 μm, diam. 13 mm, non-sterile, hydrophilic
Sinonimo/i:
μ, ®, Millex-HV syringe filter
About This Item
Codice UNSPSC:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
PVDF membrane
polypropylene housing
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Nome Commerciale
Millex
Caratteristiche
holdup volume≤ 15 μL (after air purge)
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Millex
Parametri
10 bar max. inlet pressure (150 psi)
101 L/min flow rate
101 mL/min-cm2 water flow rate
45 °C max. temp.
tecniche
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
analytical sample preparation: suitable
low protein-binding filtration: suitable
Altezza
48 mm
Diametro
13 mm
Superficie filtrante
0.8 cm2
Volume
10 mL
Colore
yellow
Matrice
Durapore®
Dimensione pori
0.45 μm
input
sample type mild organic solution(s)
sample type aqueous solution(s)
Punto di bolla
≥1.5 bar, air with water at 23 °C
Raccordi
female Luer-Lok® inlet
outlet tube
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Codice del filtro: HV
Panoramica dei filtri da siringa Millex non sterili con membrana Durapore (PVDF)
•Basso adsorbimento proteico per ridurre al minimo l'interazione con il campione e massimizzare il recupero
•Compatibili con soluzioni acquose e soluzioni organiche non aggressive
•Disponibili con grado di filtrazione da 0,22 μm e 0,45 μm e in tre diversi diametri per soddisfare svariate esigenze applicative
•I contenitori in polipropilene o polietilene ad alta densità (HDPE) offrono bassi livelli di estraibili e ampia compatibilità chimica
Disponibili in confezioni multiple:
codice SKU che termina con NS(-------NS): 50 per confezione
codice SKU che termina con NL (-------NL): 100/conf.
SKU con suffisso TL (-------TL): 100/conf. Questi filtri da siringa sono dotati di tubo di estensione in uscita
SKU che termina in NB (------- NB): 250 per confezione
SKU con suffisso NK (-------NK): 1.000 per confezione
Applicazioni:
filtrazione del campione prima di UHPLC, HPLC, LC-MS e spettrometria di massa; filtrazione di solventi; filtrazione di campioni biologici e di soluzioni proteiche
Confezionamento
non sterile
Specifiche
Solo per impieghi generali di laboratorio
Stato fisico
Codice colore: giallo
Note legali
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Hydrophilic PTFE Millex® syringe filters ensure accurate dissolution testing and sample preparation for HPLC analysis.