Documenti
SLVVR33RS
Millipore
Filtri da siringa Millex® in PVDF
pore size 0.1 μm, diam. 33 mm, sterile, hydrophilic
Sinonimo/i:
Filtri da siringa Durapore® in PVDF, Filtri da siringa Millex-VV, Filtri da siringa da 0,1 μm in PVDF
About This Item
Codice UNSPSC:
41104922
NACRES:
NB.24
Materiali
PVDF membrane
modified acrylic housing
Livello qualitativo
Descrizione
Female Luer-Lok/Male Luer slip
Sterilità
γ-irradiated
sterile
Nome Commerciale
Millex®
Caratteristiche
hydrophilic
Research Use Only (RUO)
Confezionamento
pk of 50
Produttore/marchio commerciale
Millex® SLVVR33RS
Parametri
≥25 mL/min water flow rate at 30 psi
10.34 bar max. inlet pressure (150 psi)
45 °C max. temp.
tecniche
low protein-binding filtration: suitable
sterile filtration: suitable
Altezza
27 mm
Diametro
33 mm
Volume
100 mL
Colore
yellow
Matrice
Durapore®
Dimensione pori
0.1 μm
input
aqueous solution(s)
tissue culture medium
Punto di bolla
≥73 psi, water
Raccordi
female Luer-Lok® inlet fitting
male Luer outlet slip
Descrizione generale
I filtri da siringa sterili Millex® sono ideali per la sterilizzazione di solventi organici e soluzioni acquose o per la filtrazione sterilizzante di aria e gas. Molti metodi di preparazione dei campioni richiedono l′uso dei filtri Millex in virtù della loro qualità e la loro costanza di prestazioni senza eguali. Non solo i filtri Millex sono caratterizzati da un volume morto ridotto al minimo e portate più elevate: resistono anche a pressioni di esercizio maggiori e sono compatibili chimicamente con un′ampia gamma di campioni e di solventi, così da ridurre al minimo il rilascio di estraibili. I filtri Millex sono prodotti in un ambiente controllato e automatizzato nel rispetto dei più alti standard di qualità. I dispositivi sterili sono dotati di certificato di qualità; tra questi, alcuni sono classificati come idonei per applicazioni mediche.
Applicazioni
Filtro da siringa sterile, diametro di 33 mm e membrana in PVDF idrofilo con pori da 0,1 μm. In confezioni da 50 unità.
Sterilizzazione di terreni per colture tissutali, soluzioni proteiche e soluzioni acquoseAffinità di legame con le proteine molto bassa
Caratteristiche e vantaggi
Caratteristiche & vantaggi
  • Adatti per una varietà di applicazioni in base a tipo di membrana, alloggiamento e classe di validazione
  • Unità filtranti specializzate per proteggere i trasduttori di emodialisi da sangue e condensa e per la protezione delle linee del vuoto
  • Membrane a basso rilascio di estraibili e ridotto adsorbimento aspecifico per garantire perdite minime del campione
  • Portate e pressioni d′esercizio più elevate per prestazioni superiori
Sterilizzazione di soluzioni acquose, solventi organici e gas; filtrazione di proteine ad alto valore biologico o di molecole di piccole dimensioni
Altre note
Indicazioni per l′uso
  • Organismi trattenuti: microrganismi
  • Modalità d′azione: filtrazione
  • Applicazioni: filtrazione sterile
  • Uso previsto: sterilizzazione di piccoli volumi di soluzioni acquose
  • Istruzioni per l′uso: consultare la sezione “Istruzioni per l′uso” della guida all′uso del filtro per siringa Millex®
  • Indicazioni per la conservazione: conservare in luogo asciutto
  • Indicazioni per lo smaltimento: smaltire in conformità alle norme nazionali, regionali e locali vigenti.
Questo articolo è la diretta sostituzione di SLVV033RS e SLVVM33RS nei paesi soggetti a restrizioni.
Note legali
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany