SLHVDZ5
Filtri da siringa Millex™ in PVDF
pore size 0.45 μm, diam. 25 mm, non-sterile, hydrophilic
Sinonimo/i:
Filtri da siringa Durapore® in PVDF, Filtri da siringa da 0,45 μm in PVDF, Filtro da siringa Millex-HV
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
PVDF membrane
high-density polyethylene housing
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Nome Commerciale
Millex™
Caratteristiche
holdup volume< 100 μL
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Millex™
Parametri
45 °C max. temp.
7 bar max. inlet pressure (100 psi)
tecniche
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
analytical sample preparation: suitable
low protein-binding filtration: suitable
Altezza
21 mm
Diametro
25 mm
Superficie filtrante
3.9 cm2
Volume
100 mL
Matrice
Durapore®
Dimensione pori
0.45 μm
input
sample type aqueous solution(s)
sample type mild organic solution(s)
Raccordi
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
- Progettati per garantire una filtrazione efficace in applicazioni di dissoluzione e altre operazioni automatizzate di preparazione del campione
- L′alloggiamento a cupola assicura il rilascio affidabile dei filtri
- Disponibili con vari tipi di membrana e dimensioni dei pori, incluse unità con prefiltri per campioni carichi di particolato.
- Disponibili sciolti o in tubi contenitori per l′uso con sistemi a cambio automatico del filtro
- Connettori Luer-Lok ottimizzati per precisi allineamenti a misura
Disponibile in due confezioni:
- codice SKU che termina con NZ (-------NZ): confezione da 200 pre-assemblati in 8 tubi da 25 ciascuno.
- codice SKU che termina con NK (-------NK): 1000 per confezione, forniti sfusi
Applicazioni:
- Test dissoluzione del farmaco
Preparazione del campione automatizzata
- Chiarificazione di soluzioni contenenti alti livelli di particelle
Confezionamento
Specifiche
Codice della classe di stoccaggio
10-13 - German Storage Class 10 to 13
I clienti hanno visto anche
Articoli
Hydrophilic PTFE Millex® syringe filters ensure accurate dissolution testing and sample preparation for HPLC analysis.