Documenti fondamentali
SLGVR33RS
Millipore
Filtri da siringa Millex, PVDF
pore size 0.22 μm, diam. 33 mm, sterile, hydrophilic
Sinonimo/i:
Filtri da siringa Durapore® PVDF, Filtri da siringa Millex-GV, Filtri da siringa da 0,22 μm in PDVF
Scegli un formato
50 PKG
CHF 310.00
CHF 310.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 PKG
CHF 310.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41104922
NACRES:
NB.24
CHF 310.00
Check Cart for Availability
Materiali
PVDF membrane
modified acrylic housing
Livello qualitativo
Sterilità
γ-irradiated
sterile
Nome Commerciale
Millex
Durata
3 yr
Caratteristiche
hydrophilic
Confezionamento
pk of 50
Parametri
≥40 mL/min water flow rate at 30 psi
10.34 bar max. inlet pressure (150 psi)
45 °C max. temp.
tecniche
low protein-binding filtration: suitable
sterile filtration: suitable
Diametro
33 mm
inlet to outlet H
27 mm
Volume
100 mL
Colore
yellow
Matrice
Durapore®
Dimensione pori
0.22 μm
input
aqueous solution(s)
tissue culture medium
Punto di bolla
≥50 psi, water
Raccordi
female Luer-Lok® inlet fitting
male Luer outlet slip
Tipo di binding
Protein low binding
Descrizione generale
I filtri da siringa sterili Millex sono ideali per la sterilizzazione di solventi organici e soluzioni acquose o per la filtrazione sterilizzante di aria e gas. Molti metodi di preparazione dei campioni richiedono l′uso dei filtri Millex in virtù della loro qualità e la loro costanza di prestazioni senza eguali. Non solo i filtri Millex sono caratterizzati da un minimo volume morto e portate più elevate, ma resistono anche a pressioni di esercizio maggiori e sono chimicamente compatibili con una ampia gamma di campioni e solventi, così da ridurre al minimo il rilascio di estraibili.
Applicazioni
  • Sterilizzazione di terreni per colture tissutali, soluzioni proteiche e soluzioni acquose
  • Sterilizzazione di soluzioni acquose, solventi organici e gas
  • Filtrazione di proteine ad alto valore biologico o di porzioni di molecole di piccole dimensioni
Caratteristiche e vantaggi
  • Affinità di legame con le proteine estremamente ridotta
  • Membrane a basso rilascio di estraibili e a ridotto adsorbimento aspecifico, per garantire perdite minime del campione
  • Portate e pressioni d′esercizio più elevate, per prestazioni superiori
Note legali
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
  1. Bonjour, est-il possible de filter des solutions contenant de forte concentration de solvant organique colmme le DMSO. Certain filtre non adapter fonde en contacte avec le DMSO. je vous remercie. Bien cordialement.
    1 answer
    1. Many materials are not compatible with DMSO. This hydrophilic PTFE syringe filter is recommended for use with DMSO, SLLG025SS.